Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methionin, 98+ %
Artikelnummer. 11434083
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434083 500 g 500g
11424083 100 g 100g
11444083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434083 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10318.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2223.60 DKK
    1839.65 DKK / 500g
    Spare 383.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
L-Methionin (CAS # 63-68-3) er en essentiel aminosyre, der indeholder svovl. L-Methionin er involveret i cellulær afgiftning hos flere arter. | CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
L-Methionin tjener som et chelateringsmiddel for tungmetaller, som et smagsstof og ernæringstilskud til fødevarer. Det fungerer som fodertilsætning, berigelse af vegetabilsk olie og som et enkeltcellet protein. Ud over dette bruges det som et hepatobeskyttende middel og fungerer også som et lipotropisk middel og forhindrer overskydende fedtopbygning i leveren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-Methionin er en essentiel aminosyre, der kræves til vævsreparation og vedligeholdelse
•L-Methionin påvirker optagelsen af selen og zink
•L-Methionin kan hjælpe cellulær afgiftning ved at chelatere bly og kviksølv
•L-Methionin udviser egenskaber forbundet med anti-aging og kan også forhindre opbygning af fedt i leveren
Anvendelse
•L-Methionin er egnet til brug i cellekultur og biokemi laboratorieapplikationer
•Det er nyttigt til laboratorieundersøgelsen af methionin-veje i cellen i forbindelse med aldring, degeneration og metabolisme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutansyre
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og hydrochlorid. Let opløselig i eddikesyre. Uopløseligt i ethanol, benzen, acetone og ether.
Mængde 500 g
Formel vægt 149.21
Optisk rotation +23° (c=2 i 2N HCl)
Procent renhed ≥98%