Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine |
| Smeltepunkt | 276,0 °C til 279,0 °C |
| Navn note | 98+% |
| Ammonium | 300 ppm maks. |
| pH | 5,5 til 6,5 (vandig opløsning 1 i 100) |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 500 ppm maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 15 ppm maks. |
| Individuel Urenhed | 0,5% højst af en individuel urenhed |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |