Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-methionin, 98+ %
Artikelnummer. 10255640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255640 100 g Plastflaske 100g
10685602 25 g Plastflaske -
10783904 500 g Plastflaske 500g
10689853 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10255640 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 166161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    655.65 DKK / 100g
    Spare 119.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI nøgle FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMIL CSCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine
Smeltepunkt 276,0 °C til 279,0 °C
Navn note 98+%
Ammonium 300 ppm maks.
pH 5,5 til 6,5 (vandig opløsning 1 i 100)
Farve Hvid
Chlorid 500 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 15 ppm maks.
Individuel Urenhed 0,5% højst af en individuel urenhed
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 30 ppm maks.
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Specifik rotation +23.25
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 6047
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand: 53,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselig i abs.alkohol, ether, petr.ether, benzen, acetone, ethanol, diethylether, opløselig i mineralsyrer, opløselig i varm, fortyndet alkohol
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butansyre
Specifik rotationstilstand +23,25° (20 °C c=2,6N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 149.21
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller