Få mere at vide
L-Methionine-3,3,4,4-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine-3,3,4,4-d4 |
| CAS | 67866-75-5 |
| Molekylær formel | C5 D4 H7 N O2 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-Methionine-3,3,4,4-d4 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(SC)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.236 |
| Formel vægt | 153.0762 |