missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Methionine-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine-1-13C |
| CAS | 81202-04-2 |
| Molekylær formel | 13C C4 H11 N O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Methionine-13C, L-Methionine-1-13C, (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic-1-13C acid, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-1-13C acid, S-Methyl-L-homocysteine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1 |
| SMIL | CSCC[C@H](N)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-methylsulfanyl(1^{13}C)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.204 |
| Formel vægt | 150.054 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?