Få mere at vide
L-methioninamid hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10798425 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10798425 1 g Glasflaske 1g
10011094 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798425 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16120-92-6 | C5H13ClN2OS | 184.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16120-92-6
Molekylær formel C5H13ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 184.68
MDL nummer MFCD00039084
InChI nøgle PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
PubChem CID 18531008
SMIL Cl.CSCCC(N)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methioninamide hydrochloride
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Mængde 1 g
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanamid;hydrochlorid
Formel vægt 184.69
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Methioninamide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.