Få mere at vide
L-Menthyl Lactate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Menthyl Lactate |
| CAS | 59259-38-0 |
| Molekylær formel | C13 H24 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | l-Menthyl D-lactate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)O |
| IUPAC navn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R)-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.328 |
| Formel vægt | 228.173 |