missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Menthylacetat, TRC

Artikelnummer. 30138259
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138259 10 mL
30004891 5 mL
30007939 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21915010ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2623-23-6
Molekylær formel C12 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Synonym (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol 1-Acetate, [1R-(1α,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol Acetate, (1R,3R,4S)-(-)-Menthol Acetate, (-)-Menthol Acetate, (-)-Menthyl Acetate, (-)-p-Menthyl Acetate, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol Acetate, Acetic Acid (R)-Menthyl Ester, NSC 3722, NSC 52970, l-(-)-Menthyl Acetate, l-Menthol Acetate
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] acetat
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Menthyl Acetate
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
Formel vægt 198.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.