missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetat, TRC

Artikelnummer. 30478512
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478512 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2191455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate
CAS 111969-64-3
Molekylær formel C12H22O4
Mængde 5 g
Synonym 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetat
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.