Få mere at vide
L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetat, TRC
Artikelnummer. 30470549
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30470549 1 g
1 options
Artikelnummer. 30470549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2191451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate
CAS 111969-64-3
Molekylær formel C12H22O4
Mængde 1 g
Synonym 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2,2-dihydroxyacetat
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518