Få mere at vide
L-Menthone, 97%
Artikelnummer. 11464644
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464644 50 g 50g
11454644 10 g 10g
11498840 100 g 100g
11474644 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11464644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13679.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154,25 g/mol
L-Menthone bruges i parfumeri og kosmetik på grund af dens karakteristiske aromatiske og mintagtige lugt. Og det bruges også til syntese af landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Menthone bruges i parfumeri og kosmetik for sin karakteristiske aromatiske og mintagtige lugt. Og det bruges også til syntese af landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i ether, alkohol, benzen, acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14073-97-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC navn (2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Menthone
Tæthed 0.893
Kogepunkt 208 °C til 210 °C
Flammepunkt 72 °C (162 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.45
Mængde 50 g
Beilstein 3648743
Merck Index 14,5838
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, alkohol, benzen, acetone.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Menthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone