Få mere at vide
l-Menthone, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-155816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 10308250
Brand: Thermo Scientific Acros 203610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14073-97-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC navn (2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale l-Menthone
Navn note 85%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 207°C to 210°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.453
Mængde 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Specifik vægtfylde 0.89
Specifik rotationstilstand −6° (20°C c=4,ethanol)
Specifik rotation -6
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Formel vægt 154.25
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • l-Menthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.