Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | l-Menthone |
| Navn note | 85% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8900g/mL |
| Kogepunkt | 207 °C til 210 °C |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 80% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4490 til 1,453 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- l-Menthone
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P273-Undgå udledning til miljøet.