Få mere at vide
l-Menthone, 85%
Artikelnummer. 10308250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308250 25 mL Glasflaske 25ml
10792051 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203610250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14073-97-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00001634,MFCD00136033
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonym --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
IUPAC navn (2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale l-Menthone
Navn note 85%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 207 °C til 210 °C
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4490 til 1,453
Mængde 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Specifik vægtfylde 0.89
Specifik rotationstilstand −6° (20 °C c=4,ethanol)
Specifik rotation -6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, blandelig med ethanol og ethylether
Formel vægt 154.25
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • l-Menthone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.