Få mere at vide
L-Menthol, 99%
Artikelnummer. 11408713
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408713 50 g 50g
11418713 250 g 250g
11498703 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10474.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156,269 g/mol
L-Menthol bruges som et kølemiddel, der kraftigt aktiverer TRPM8. (Transient Receptor Potential Kation Channel, underfamilie M, medlem 8 er et proteinkodende gen). Det bruges som smertestillende (aktuelt), kløestillende middel. Det bruges som: forfriskende middel, madsmag, køligt og kløestillende lægemiddel, karminativt lægemiddel. Mentholkrystaller bruges til personlig pleje og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i 100 % ethanol, methanol (100 mg/ml), ether og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, phenoler, kaliumpermanganat, chromtrioxid, chloralhydrat, thymol, pyrogallol, resorcinol, kamfer, butylchloralhydrat, betanaphthol, exalgin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-51-5
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00062979
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Menthol
Smeltepunkt 42 °C til 45 °C
Tæthed 0.89
Kogepunkt 212 °C til 216 °C
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 1902293
Merck Index 14,5837
Opløselighedsinformation Opløselig i 100% ethanol, methanol (100 mg/ml), ether og kloroform. Uopløselig i vand.
Optisk rotation −50° (c=10 i ethanol)
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Menthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthol