Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Menthol, 99,5 %
Artikelnummer. 10103370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103370 500 g Glasflaske 500g
10631063 5 g Glasflaske 5g
10467320 100 g Glasflaske 100g
10389223 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10103370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1447.78 DKK
    1249.65 DKK / 500g
    Spare 198.13 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2216-51-5
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00062979
InChI nøgle NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Synonym l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Menthol
Navn note 99.7%
Smeltepunkt 41,0 °C til 43,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 212,0 °C
Flammepunkt 94 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.46
Mængde 500 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Merck Index 15,5905
Specifik vægtfylde 0.89
Specifik rotationstilstand −51.00 (20.00 °C 589nm,c=10,EtOH)
Specifik rotation −51.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i eddikesyre, opløselig i alkohol, kloroform, ether, petroleumsether
Formel vægt 156.27
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystaller eller krystallinske nåle