Få mere at vide
L-Mannose, TRC
Artikelnummer. 30179491
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179491 100 mg
30179207 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM169000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-80-5
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym L-Mannose, Mannose, L- (8CI)
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Mannose
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Formel vægt 180.0634