Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-mannose, 99 %
Artikelnummer. 11413318
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413318 0.25 g 0.25g
11403318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413318 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17722.01
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
L-Mannose bruges i en undersøgelse til at vurdere substratspecificitet af galactokinase fra Streptococcus pneumoniae. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge en alsidig rute til L-hexoser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Mannose bruges i en undersøgelse til at vurdere substratspecificiteten af galactokinase fra Streptococcus pneumoniae. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge en alsidig rute til L-hexoser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (100 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-80-5
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00136021
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Mannose
Smeltepunkt 129 °C til 131 °C
Mængde 0.25 g
Beilstein 1724628
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml).
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%