Få mere at vide
L(-)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 10665842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665842 1 g Glasflaske 1g
10184710 250 mg Glasflaske 250mg
10464155 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227590010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-80-5
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00136021
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Mannose
Smeltepunkt 129,0 °C til 131,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks. (60° til 70 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −14,70° (20 °C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation −14.70
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver