Få mere at vide
L(-)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 10184710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10184710 250 mg Glasflaske 250mg
10665842 1 g Glasflaske 1g
10464155 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227592500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10030-80-5 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10030-80-5
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00136021
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
Synonym l-mannose, l---mannose, aldehydo-l-mannose, mannose, l, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, unii-2w3ye50tx8, aldehydo-l-manno-hexose, l-?-mannose
PubChem CID 82308
ChEBI CHEBI:37681
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Mannose
Smeltepunkt 129.0°C to 131.0°C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 0.5% max. (60° to 70°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand −14.70° (20°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation − 14.70
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver