missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Mannono-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Mannonic acid gamma-lactone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1 |
| Formel vægt | 178.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?