Få mere at vide
l-(-)-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15853991
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15853991 50 g
15843991 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15853991 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8003840050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Malic Acid
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Tæthed 1.60 g/cm3 at 20°C
Mængde 50 g
Molekylær formel HOOCCH(OH)CH2COOH
MDL nummer MFCD00064213
Synonym L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid, L-(-)-Malic acid
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Grad Ungraded