missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Malic Acid Disodium Salt Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30480241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480241 2.5 g
30474743 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL2455952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 207511-06-6
Molekylær formel C4H4O5Na2 . H2O
Molekylvægt (g/mol) 196.07
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:2:1), (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, disodium salt, monohydrate, (2S)- (9CI), Disodium L-malate monohydrate, L-Malic acid disodium salt monohydrate
IUPAC navn disodium;(2S)-2-hydroxybutanedioate;hydrate
SMIL O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Malic Acid Disodium Salt Monohydrate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1
Formel vægt 195.996
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.