Få mere at vide
L-æblesyre,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082809 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 15815178
Brand: Thermo Scientific J18700.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Malic acid
Smeltepunkt 100°C to 106°C
Beilstein 1723541
Formel vægt 134.09
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.6
Mængde 500 g
Flammepunkt >110°C
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1.6