Få mere at vide
L-æblesyre, ≥99%
Artikelnummer. 15835318 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15835318 1 kg Plastflaske 1kg
15815178 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15835318 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18700.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Malic acid
Smeltepunkt 100 °C til 106 °C
Tæthed 1.6
Mængde 1 kg
Flammepunkt >110 °C
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1.6
Beilstein 1723541
Formel vægt 134.09
Procent renhed ≥99%