Få mere at vide
L(-)-Malic acid, 99%
Artikelnummer. 10637744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637744 500 g Plastflaske 500g
10113010 25 g Plastflaske 25g
10295290 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150595000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Malic acid
Smeltepunkt 99°C to 107°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 419
Merck Index 15, 5771
Formel vægt 134.09
Procent renhed ≥98.5%
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver eller granulat
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L(-)-Malic acid