Få mere at vide
L-(-)-æblesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475479
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475479 2.5 kg 2.5kg
15455479 100 g 100g
15465479 500 g 500g
3 options
Artikelnummer. 15475479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63221.A4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-Æblesyre bruges som fødevaretilsætning, Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxyvitamin D3-analog og phoslactomycin B.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(-)-Æblesyre bruges som fødevaretilsætning, Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxyvitamin D3-analog og phoslactomycin B.
Opløselighed Opløseligt i vand (363g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Malic acid
Smeltepunkt 100°C to 106°C
Farve Hvid
Tæthed 1.6
Flammepunkt 220°C (428°F)
Mængde 2.5 kg
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Opløselighedsinformation Soluble in water(363g/L).
Optisk rotation −26° (c=5.5 in pyridine)
Formel vægt 134.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver