Få mere at vide
L-(-)-æblesyre, 99%
Artikelnummer. 15455479
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455479 100 g 100g
15465479 500 g 500g
15475479 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63221.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
L-(-)-Æblesyre bruges som fødevaretilsætning, Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxyvitamin D3-analog og phoslactomycin B.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(-)-Æblesyre bruges som fødevaretilsætning, Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidreceptoragonister, 1α ,25-dihydroxyvitamin D3-analog og phoslactomycin B.
Opløselighed Opløseligt i vand (363g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Malic acid
Smeltepunkt 100 °C til 106 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.6
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (363g/L).
Optisk rotation −26° (c=5,5 i pyridin)
Formel vægt 134.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(-)-Malic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(-)-Malic acid