Få mere at vide
L-æblesyre, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11399099 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399099 100 g -
11389099 25 g -
11309109 500 g -
11319109 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399099 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210223780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Malic acid
Farve Hvid
Formel vægt 134.1
Procent renhed 99%
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver