Få mere at vide
L-(-)-æblesyre, 97%
Artikelnummer. 11474694
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474694 500 g 500g
11464694 100 g 100g
11428860 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474694 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13702.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
L-(-)-Æblesyre bruges som Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidmodtagelse. Det fungerer også som aktiv ingrediens i mange sure eller syrlige fødevarer. Det bruges som syntetiserende disincrustant og fluorescerende blegemiddel. Det hjælper med produktionen af polyester og alkoholsyreharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(-)-Æblesyre bruges som selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidmodtagelse. Det fungerer også som aktiv ingrediens i mange sure eller syrlige fødevarer. Det bruges som syntetiserende disincrustant og fluorescerende blegemiddel. Det hjælper med produktionen af polyester og alkoholsyreharpikser.
Opløselighed
Opløselig i acetone, dioxan, vand, methanol og ethanol. Uopløseligt i benzen
Bemærkninger
Uforeneligt med baser, Oxidationsmidler, Reduktionsmidler, Alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-67-6
Molekylær formel C4H6O5
Molekylvægt (g/mol) 134.087
MDL nummer MFCD00064213
InChI nøgle BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC navn (2S)-2-hydroxybutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Malic acid
Smeltepunkt 100 °C til 106 °C
Tæthed 1.6
Mængde 500 g
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Optisk rotation −27° (c=5,5 i pyridin)
Analyseprocentområde 97%
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, dioxan, vand, methanol og ethanol; Uopløselig i benzen
Formel vægt 134.09
Procent renhed 97%