Få mere at vide
L-(-)-æblesyre, 97%
Beskrivelse
L-(-)-Æblesyre bruges som Selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidmodtagelse. Det fungerer også som aktiv ingrediens i mange sure eller syrlige fødevarer. Det bruges som syntetiserende disincrustant og fluorescerende blegemiddel. Det hjælper med produktionen af polyester og alkoholsyreharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-(-)-Æblesyre bruges som selektivα -aminobeskyttelsesreagens til aminosyrederivater. Alsidig synthon til fremstilling af chirale forbindelser inklusiveκ -opioidmodtagelse. Det fungerer også som aktiv ingrediens i mange sure eller syrlige fødevarer. Det bruges som syntetiserende disincrustant og fluorescerende blegemiddel. Det hjælper med produktionen af polyester og alkoholsyreharpikser.
Opløselighed
Opløselig i acetone, dioxan, vand, methanol og ethanol. Uopløseligt i benzen
Bemærkninger
Uforeneligt med baser, Oxidationsmidler, Reduktionsmidler, Alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Malic Acid |
| Smeltepunkt | 100 °C til 106 °C |
| Tæthed | 1.6 |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 220 °C (428 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Beilstein | 1723541 |
| Merck Index | 14,5707 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, dioxan, vand, methanol og ethanol; Uopløselig i benzen |
| Formel vægt | 134.09 |
| Vis mere |