Få mere at vide
L-m-Tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-m-Tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 181.0739 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |