Få mere at vide
Lm-tyrosin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463637 250 mg 250mg
11362219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27224.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 587-33-7 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
En unaturlig aminosyre, der har vist potentiale til behandling af Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom og gigt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
, fortyndet syre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Afkølet (4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-33-7
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00063059
InChI nøgle JZKXXXDKRQWDET-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-m-tyrosine, 3-hydroxy-l-phenylalanine, meta-tyrosine, s-2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-tyrosine, 3-hydroxyphenylalanine, m-tyrosine, l-m-tyr, unii-d5yf57v4qw, 3-m-hydroxyphenyl alanine
PubChem CID 6950578
ChEBI CHEBI:44303
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-m-Tyrosine
Smeltepunkt 260°C to 270°C
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,dilute acid.
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.19
Procent renhed ≥97%