Få mere at vide
L-Lyxose, 99%
Artikelnummer. 11477184
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477184 1 g 1g
11487184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21583.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1949-78-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Det virker som et reducerende kulhydrat til stede i ahornsirup. Det bruges i molekylære modelleringsberegninger i studiet af lægemiddelbinding og genkendelse i forhold til aldosereduktase. L-Lyxose anvendes også af Escherichia coli, der koder for en kinase for L-xylulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det fungerer som et reducerende kulhydrat til stede i ahornsirup. Det bruges i molekylære modelleringsberegninger i studiet af lægemiddelbinding og genkendelse i forhold til aldosereduktase. L-Lyxose anvendes også af Escherichia coli, der koder for en kinase for L-xylulose.
Opløselighed Meget opløselig
(586 g/L) (25 °C) i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949-78-6
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00064111
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-YUPRTTJUSA-N
Synonym l-lyxose, aldehydo-l-lyxose, lyxose, l, l-lyx, 2r,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-m7j5hm9dy4, m7j5hm9dy4, l +-lyxose, l-lyxose 9ci
PubChem CID 644176
ChEBI CHEBI:28480
IUPAC navn (2R,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lyxose
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Very soluble (586g/L) (25°C) in water.
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%