Få mere at vide
L-Lysine, TRC
Artikelnummer. 30137374
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137374 1 g
30005911 10 mg
30009441 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4688951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-87-1
Molekylær formel C6 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Synonym L-Lysine, Lysine, L- (8CI), (+)-S-Lysine, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-Lysine, (S)-α,ε-Diaminocaproic acid, 2,6-Diaminohexanoic acid, Aminutrin, Biolys, Hexanoic acid, 2,6-diamino-, (S)-, L-(+)-Lysine, L-2,6-Diaminocaproic acid, L-Lys, L-Norleucine, 6-amino-, LLB 50, Lysine, Lysine acid, Malandil, h-Lys-oh, α-Lysine
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre
SMIL NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Lysine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Mængde 1 g
Formel vægt 146.1055
Procent renhed >95%