missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
l-Lysine Monohydrochloride, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine Monohydrochloride |
| Smeltepunkt | 262°C |
| MDL nummer | MFCD00064564 |
| Synonym | L-Lysine monohydrochloride, Lys, L-Lysine monohydrochloride |
| Tæthed | 1.28 g/cm3 at 20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.65 |
| Mængde | 10 kg |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?