Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin monohydrochlorid, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15430227
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430227 100 g 100g
15440227 500 g 500g
15494539 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62099.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine monohydrochloride
Farve Hvid
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Mængde 100 g
Formel vægt 182.65
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver