Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin monohydrochlorid, 99+%
Codice prodotto. 11487707
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11487707
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16249.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
L-Lysin monohydrochlorid er meget udbredt som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det kan også bruges i dyrefoder som kilde til L-lysin. L-lysinmonohydrochlorid kan bruges i en lang række industrier, herunder: fødevareproduktion, drikkevarer, medicinalindustrien, landbrug/foder og forskellige andre industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Lysin monohydrochlorid er meget udbredt som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det kan også bruges i dyrefoder som kilde til L-lysin. L-lysinmonohydrochlorid kan bruges i en lang række industrier, herunder: fødevareproduktion, drikkevarer, medicinalindustrien, landbrug/foder og forskellige andre industrier.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale L-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Mængde 1000 g
Formel vægt 182.65
Optisk rotation +20° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed ≥99%
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato