Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin monohydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 11408850
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408850 50 g 50g
11497707 250 g 250g
11487707 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408850 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16249.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
L-Lysin monohydrochlorid er meget udbredt som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det kan også bruges i dyrefoder som kilde til L-lysin. L-lysinmonohydrochlorid kan bruges i en lang række industrier, herunder: fødevareproduktion, drikkevarer, medicinalindustrien, landbrug/foder og forskellige andre industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Lysin monohydrochlorid er meget udbredt som kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det kan også bruges i dyrefoder som kilde til L-lysin. L-lysinmonohydrochlorid kan bruges i en lang række industrier, herunder: fødevareproduktion, drikkevarer, medicinalindustrien, landbrug/foder og forskellige andre industrier.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Mængde 50 g
Formel vægt 182.65
Optisk rotation +20° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed ≥99%