Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydrochlorid,≥ 99 %
Artikelnummer. 10617943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10617943
Brand: Thermo Scientific Chemicals 125220050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt 263.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Udenlandske aminosyrer 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Tungmetaller (som Pb) 15ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 30ppm max.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Specifik rotation + 21.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre-hydrochlorid
Specifik rotationstilstand +21° (20°C c=8,6N HCl)
Mængde 5 kg
Formel vægt 182.65
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller