Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10429050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10429050 100 g Plastflaske 100g
10326720 250 g Plastflaske 250g
10274930 1 kg Plastflaske 1kg
10617943 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10429050 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125221000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 DKK
    237.65 DKK / 100g
    Spare 43.35 DKK
    15% Slukket
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt 263,0 °C til 264,0 °C
Farve Hvid
Udenlandske aminosyrer 0,5% maks. (TLC, 50 μgspotting)
Tungmetaller (som Pb) 15 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 30 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,4% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Specifik rotation +21.00
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 5697
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 65 g/100 ml (20 °C).
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
Specifik rotationstilstand +21° (20 °C c=8,6N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller