Få mere at vide
l-Lysine Monohydrate, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine Monohydrate |
| Smeltepunkt | 207°C to 209°C (Decomposes) |
| CAS | 39665-12-8 |
| Molekylær formel | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH |
| MDL nummer | MFCD00151035 |
| Synonym | L-Lysine monohydrate, Lys, L-Lysine monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 (Anhydrous Basis) |
| Mængde | 100 g |
| Grad | Research |