Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysinmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10625042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625042 25 g Plastflaske 25g
10124050 100 g Plastflaske 100g
10044093 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10625042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 173730250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.42 DKK
    419.65 DKK / 25g
    Spare 46.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39665-12-8
Molekylær formel C6H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00151035
InChI nøgle HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMIL O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Lysine monohydrate
Smeltepunkt 212,0 °C til 214,0 °C
Ammonium 200 ppm maks.
pH 9 til 10,5 (2,5% sol ved 25 °C)
Farve Hvid til gul
Klor (Cl) 300 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Specifik rotation +26.25
Sulfat 200 ppm maks.
Merck Index 14, 5636
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i almindelige neutrale opløsningsmidler
Vand 10 til 11,5%
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyrehydrat
Specifik rotationstilstand +26,25 (20,00 °C c=8,6N HCl)
Mængde 25 g
Formel vægt 164.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller