Få mere at vide
L-lysinmonohydrat, 97%
Artikelnummer. 11499963
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499963 25 g 25g
11409973 100 g 100g
11419973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13040.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.76 DKK
    406.65 DKK / 25g
    Spare 91.11 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164,21 g/mol
L-Lysin er en essentiel proteinogen alfa-aminosyre, der anvendes i forskellige applikationer, såsom ikke-dyretilskud i cellekulturmedier. Det fungerer som et substrat for enzymer som L-lysinoxidase såvel som en komponent af poly-lysinpolymerer. Det er også involveret i undersøgelser af glycation mekanisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Lysin er en essentiel proteinogen alfa-aminosyre, der bruges i forskellige applikationer, såsom ikke-dyretilskud i cellekulturmedier. Det fungerer som et substrat for enzymer som L-lysinoxidase såvel som en komponent af poly-lysinpolymerer. Det er også involveret i undersøgelser af glycation mekanisme.
Opløselighed Opløseligt i
vand og saltsyre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39665-12-8
Molekylær formel C6H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00151035
InChI nøgle HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonym l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMIL O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Lysine monohydrate
Smeltepunkt 210 °C (dekomponering)
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og saltsyre.
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyrehydrat
Mængde 25 g
Formel vægt 164,21 (146,19 Vandfri)
Optisk rotation +22,5° (c=2 i 6 M HCl)
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Procent renhed 97%