Få mere at vide
L-lysin monohydrat (>90%), TRC
Artikelnummer. 30427374
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30427374 1 g
1 options
Artikelnummer. 30427374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2588631G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysine Monohydrate
CAS 39665-12-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . H2 O
Mængde 1 g
Synonym L-Lysine Monohydrate, L-Lysine','hydrate (1:1), L-Lysine','monohydrate (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
SMIL O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 164.203
Formel vægt 164.116
Procent renhed >95