Få mere at vide
L-lysin monohydrat (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysine Monohydrate |
| CAS | 39665-12-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O2 . H2 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Lysine Monohydrate, L-Lysine','hydrate (1:1), L-Lysine','monohydrate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,6-diaminohexansyre; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.203 |
| Vis mere |