Få mere at vide
Melford L-lysin monohydrat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 39665-12-8
- Molekylformel: C 6 H 14 N 2 O 2 H 2 O
- Molekylvægt: 164,21 g/mol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine Monohydrate |
| CAS | 39665-12-8 |
| Molekylær formel | C6H14N2O2-H2O |
| Mængde | 500 g |