Få mere at vide
L-lysin methylester dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 26348-70-9 |
| Molekylær formel | C7H18Cl2N2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| SMIL | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN |
| IUPAC navn | methyl(2S)-2,6-diaminohexanoat; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.14 |
| Formel vægt | 232.0745 |