Få mere at vide
L-lysin methylester dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30475522
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30475522 10 g
1 options
Artikelnummer. 30475522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46890010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 26348-70-9
Molekylær formel C7H18Cl2N2O2
Mængde 10 g
Synonym L-Lysine Methyl Ester DiHydrochloride, Methyl L-Lysinate Hydrochloride, NSC 83256
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
SMIL Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
IUPAC navn methyl(2S)-2,6-diaminohexanoat; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Formel vægt 232.0745