Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin methylester dihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11423677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423677 25 g 25g
11433677 100 g 100g
11443677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423677 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18157.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233.13 g/mol
L-Lysinmethylester dihydrochlorid anvendes til fremstilling af lysinmethylesterbaserede kationiske overfladeaktive stoffer og hydrogeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Lysin methyl ester dihydrochlorid anvendes
til fremstilling af lysin methyl ester baserede kationiske overfladeaktive stoffer og hydrogeler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26348-70-9
Molekylær formel C7H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 233.13
MDL nummer MFCD00039067
InChI nøgle SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC navn methyl-(2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 5302183
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 233.14
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%